G11004
Guaiazulene
99%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
Ensaio
99%
p.e.
153 °C/7 mmHg (lit.)
pf
27-29 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
chave InChI
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Azulene-based dye molecules such as 3-(7-isopropyl-1,4-dimethylazulen-3-yl)-2-cyanoacrylic acid and 5-(7-isopropyl-1,4-dimethylazulen-3-yl)-2-cyanopenta-2,4-dienoic acid.
- Stilbazulenyl nitrone, a second-generation azulenyl nitrone which can be used as a chain-breaking antioxidant.
- Bis-azulenyl based near-infrared fluorescence quencher.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?