Documentos Principais
PHL89697
Guaiazulene
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Beilstein:
1365001
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
153 °C/7 mmHg (lit.)
pf
27-29 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
chave InChI
FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)