Documentos Principais
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
Sinônimo(s):
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
207-353-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
powder
potência
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
205-208 °C
temperatura de transição
flash point 66 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
chave InChI
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
66 °C