Z740523
KDS Legato™ 100, single syringe infusion pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
About This Item
Produtos recomendados
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
10 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788100
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volume
0.5-60 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Descrição geral
Características e benefícios
- Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
- Stall detection
- High resolution color touch screen
- Unparalleled ease of use
- Password protected touch display
- Run LED light on front pane
- lFull metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs/13 kg linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB portI/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740523-1EA | 4061833584118 |