Z759066
KDS Legato™ 110, single syringe infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Sinônimo(s):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
About This Item
Produtos recomendados
Características
CSA approved
accuracy± 0.5%
2 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788110
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
volume
0.0005-60 mL
peso
2.66 kg (5.9 lb)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- Holds one syringe from 0.5 μL to 60 mL
- High resolution color touch screen
- Unparalled ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
- Programmable
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)