26260-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
250F-GT, volume 250 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 250UL FN GASTIGHT®, PT#2 25GA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
25 ga
Características
needle type LTN (fixed)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 006200
agulha C × D.E.
50 mm × 0.50 mm
volume
250 μL
Descrição geral
- SGE gas tight syringe with fixed needle (volume 250 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm), Model: 250F-GT.
- Made of borosilicate glass material, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger must be removed.
- Contains an interference fit between the plunger tip and the barrel that enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
Informações legais
parte de substituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)