21965-U
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 5ML GAS TIGHT LUER LOCK, EA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass syringe
tamanho da agulha
(not included)
Características
needle type Luer lock
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 008760
volume
5 mL
Categorias relacionadas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)