509493
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
2.5MDF-LL-GT, volume 2500 μL, needle size (not included)
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 2.5ML, LUER LOCK
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass syringe
tamanho da agulha
(not included)
Características
needle type Luer lock
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 008425
volume
2500 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Maximum inertness for liquid or gas samples
- Suitable for manual disperser/diluter applications
- High accuracy of dispensed volume
- Wide variety of terminations
- Less time consuming
- SGE gas tight syringes also improves work flow analysis
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
509493 | 4061833037645 |