509612
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 5 mL, 5MDR-VLLMA-GT
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
glass syringe
tamanho da agulha
23 ga
Características
Pre-fitted with Luer Lock Valve
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 008770
volume
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353) are:
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials.
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold.
- Accurate and reproducible to +/− 1%.
- Field repairable.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)