Documentos Principais
24447
SGE Needles for RN syringes
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
Sinônimo(s):
REPL.NEEDLE N25/500-5, PK5
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
25 ga
descrição
N25/500-5
replacement needles
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
SGE 038110
agulha C × D.E.
50 mm × 0.50 mm
volume
25-500 μL
compatibilidade
for use with SGE 25R
Descrição geral
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)