Documentos Principais
28622-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
tamanho da agulha
26 ga (cone tip, side port)
descrição
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203141
agulha C
56 mm (2.2 in.)
volume
1 mL
compatibilidade
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)