Key Documents
20915
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, PTFE luer lock
1725TLL, volume 250 μL, PTFE Luer lock, needle size (not included)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiais
PTFE Luer lock
tamanho da agulha
(not included)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 81120
agulha C
, n/a
volume
250 μL
conector
luer lock (without slots)
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)