HAM201100
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1725, AccuDil (AD) end
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
volume
250 μL
Categorias relacionadas
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.