C2278
CAPSO
≥99% anhydrous basis (titration)
Sinônimo(s):
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, CAPSO Free Acid
Ensaio
≥99% anhydrous basis (titration)
Formulário
crystalline powder
pH
2.5-4.0
faixa de pH útil
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubilidade
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14)
chave InChI
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To maintain pH 9 during water leach test for the analysis of high-carbon coal fly ash-soil mixtures.
- Chemiluminescent in situ hybridization using soybean peroxidase-labeled peptide nucleic acid (PNA) probes. I
- Preparation of planar bilayer lipid membranes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?