C8210
CHES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
faixa de pH útil
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.05 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.08 at 260 in H2O at 0.5 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
chave InChI
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for pH adjustments and as a assay buffer in catechol oxidase activity measurements(32)
- as a buffer in electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and kinetic measurements(33)
- as a buffer for soil solution equivalent (SSE) yeast dextrose medium for screening pH optima for growth of Aridibacter nitratireducens A24_SHP-5_238T(34)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3