Key Documents
239779
Millipore
CHES
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 8.6-10.0
Sinônimo(s):
CHES, ULTROL® Grade, 2-(N-Cyclohexylamino)ethanesulfonic Acid
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 M
traços de cátion
heavy metals: ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
(Absorbance 290nm, 1.0M, ≤0.05)
A zwitterionic buffer that is useful in the pH 8.6-10.0 range.
Biological buffer (Absorbance 290nm, 1.0M, ≤0.05)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3