Documentos Principais
239782
Millipore
CAPS
ULTROL® Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Sinônimo(s):
CAPS, ULTROL® Grade, 3-(Cyclohexylamino)propanesulfonic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
221.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
descrição
Merck USA index - 14, 1767
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (25 °C)
10.0-10.6
solubilidade
water: 20 mg/mL
traços de cátion
heavy metals: ≤1 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
chave InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A zwitterionic buffer that is useful in the pH 7.9-11.1 range. Has a pKa of 10.0-10.6 at 25°C.
Absorbance (100 mM, 260 nm):≤0.05.
Biological buffer (absorbance: <0.05 at 260 nm, 100 mM; pKa: 10.0-10.6 at 25°C).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1