Documentos Principais
8.43280
Sigma-Aldrich
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
221.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
214-492-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
302-303 °C
solubilidade
110 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
chave InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1