Documentos Principais
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinônimo(s):
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NH(CH2)3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
221.32
Beilstein:
2835588
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
Impurezas
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa 
10.4
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 15 % (w/w), clear, colorless
Absorção
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
chave InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.