Voltar
CAPS
Sinônimo(s):
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid, CAPS, ULTROL
®
Grade
Fórmula linear:
C
6
H
11
NH(CH
2
)
3
SO
3
H
Número CAS:
1135-40-6
Peso molecular:
221.32
Número CE:
214-492-1
Products
Categoria de produto
buffers (4)
Marca
Millipore (1)
Sigma-Aldrich (2)
Recurso
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Valor do pH
Valor de pK
Pureza
Nível de qualidade
Aplicação
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
C2632
CAPS,
≥99%
Expandir
Ver preços
C6070
CAPS,
BioXtra, ≥99%
Expandir
Ver preços
239782
CAPS,
ULTROL
®
Grade, ≥99% (HPLC), zwitterionic buffer useful in pH range 7.9-11.1
Expandir
Ver preços
RDD015
CAPS,
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
™
, ≥99%