29311
CHES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 2-(ciclohexilamino)etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.05%
perda
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
3.0-5.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
faixa de pH útil
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.08
λ: 280 nm Amax: 0.05
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
chave InChI
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?