T9659
TAPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
faixa de pH útil
7.7-9.1
pKa
8.4
pf
230-235 °C (dec.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorção
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
chave InChI
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?