M0895
MES potassium salt
≥99% (titration)
Sinônimo(s):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa
6.1
solubilidade
water: 0.33 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?