A9883
ADA
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder
pH
1.5-3.0
faixa de pH útil
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
pf
219 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?