00194
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
N-(carbamoilmetil)taurina, Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanossulfônico, Ácido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder or crystals
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição (900 °C)
≤0.05%
perda
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>220 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.008
λ: 280 nm Amax: 0.005
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
chave InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?