Documentos Principais
RDD010
Sigma-Aldrich
ACES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Sinônimo(s):
N-(carbamoilmetil)taurina, Ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanossulfônico, Ácido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
182.20
Beilstein:
2253770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
perda
≤1.0% loss on drying
pH
3.0-4.5
faixa de pH útil
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pf
>220 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 5 % (w/w), clear, colorless
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Absorção
≤0.02 at 290 nm at 5 % (w/w)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
chave InChI
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.