Documentos Principais
B4429
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2,2-Bis(hidroximetil)-2,2′,2″-nitrilotrietanol, 2-Bis(2-hidroxietil)amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, Bis(2-hidroxietil)amino-tris(hidroximetil)metano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Beilstein:
2205275
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
faixa de pH útil
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubilidade
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
chave InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Um novo teste para o diagnóstico laboratorial de esferocitose: Este estudo apresenta um novo ensaio de diagnóstico utilizando o tampão BIS-TRIS, com o objetivo de melhorar a detecção e a caracterização da esferocitose em ambientes clínicos. A estabilidade do tampão e o pH ideal o tornam adequado para uso rotineiro em laboratórios clínicos, contribuindo para resultados diagnósticos precisos e reprodutíveis (Vettore et al., 1984).
Outras notas
Compare facilmente as especificações para os produtos MES com a tabela de especificações MES.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
BIS-TRIS ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
Millipore
391335
BIS-TRIS
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
Tricina
SAFC
RES3077T-A7
Tricina
POPSO hydrate ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P3405
POPSO hydrate
Lesley Cheng et al.
Kidney international, 86(2), 433-444 (2013-12-20)
Micro RNAs (miRNAs) have been shown to circulate in biological fluids and are enclosed in vesicles such as exosomes; they are present in urine and represent a noninvasive methodology to detect biomarkers for diagnostic testing. The low abundance of RNA
Elizabeth M MacDonald et al.
Disease models & mechanisms, 7(4), 471-481 (2014-02-08)
The purpose of our study was to compare two acquired muscle atrophies and the use of myostatin inhibition for their treatment. Myostatin naturally inhibits skeletal muscle growth by binding to ActRIIB, a receptor on the cell surface of myofibers. Because
Zahra Sabouri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(25), E2567-E2575 (2014-05-14)
The best-understood mechanisms for achieving antibody self/non-self discrimination discard self-reactive antibodies before they can be tested for binding microbial antigens, potentially creating holes in the repertoire. Here we provide evidence for a complementary mechanism: retaining autoantibodies in the repertoire displayed
Alastair W Skeffington et al.
Plant physiology, 165(2), 866-879 (2014-05-02)
The first step on the pathway of starch degradation in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) leaves at night is the phosphorylation of starch polymers, catalyzed by glucan, water dikinase (GWD). It has been suggested that GWD is important for the control of
X Chen et al.
Oncogene, 33(39), 4724-4734 (2013-10-22)
Uveal melanoma (UM) is a genetically and biologically distinct type of melanoma, and once metastatic there is no effective treatment currently available. Eighty percent of UMs harbor mutations in the Gαq family members GNAQ and GNA11. Understanding the effector pathways