Documentos Principais
398500
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
IrO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
224.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Degree of hydration, 2-3
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
chave InChI
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)