Documentos Principais
425745
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Trifluoromethanesulfonic acid yttrium(III) salt, Yttrium triflate
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO3)3Y
Número CAS:
Peso molecular:
536.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: yttrium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Y+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Y/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
JPJIEXKLJOWQQK-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Recently used to promote glycosidation of glycosyl fluorides and as a catalyst in the preparation of pyridine and quinoline derivatives.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis, 801-801 (1995)
Synthesis, 1195-1195 (1995)
Heterocycles, 42, 795-795 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
425745-25G4061833398548
425745-5G4061833372593