405329
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Yb 25-28 % (approx.)
Sinônimo(s):
Yb(OTf)3, Trifluoromethanesulfonic acid ytterbium salt, Ytterbium(III) triflate
About This Item
Produtos recomendados
composição
Degree of hydration, 1-2
Yb, 25-28% (approx.)
adequação da reação
core: ytterbium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.H2O.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);1H2;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
BUJKNFNMGRYZBV-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
- Synthesis of the dihydropyrimidine (DHPM) derivative monastrol, by Biginelli cyclocondensation.
- Cross-aldol reaction between ketone and aldehyde.
- Synthesis of β-keto enol ethers.
- Synthesis of deoxypenostatin A in a novel, stereoselective intramolecular Diels-Alder reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.