Key Documents
219576
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride, (1S)-Camphor-10-sulfonic acid chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15ClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
250.74
Beilstein:
3205974
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
65-67 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@](CS(Cl)(=O)=O)(C(=O)C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
chave InChI
BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Aplicação
Chiral resolving agent. Used in the synthesis of nonpeptide oxytocin antagonists.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)