D8783
7-Deaza-2′-deoxyguanosine 5′-triphosphate lithium salt
10 mM in H2O
Sinônimo(s):
−N7-dGTP, 7-Deaza-dGTP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine muscle
rabbit muscle
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
liquid
concentração
10 mM in H2O
cor
colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)c2ccn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C11H17N4O13P3/c12-11-13-9-5(10(17)14-11)1-2-15(9)8-3-6(16)7(26-8)4-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20/h1-2,6-8,16H,3-4H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,12,13,14,17)
chave InChI
DLLXAZJTLIUPAI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?