GE27-2090-02
7-Deaza-DGTP
Cytiva 27-2090-02, pack of 2 μmol
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pack of 2 μmol
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-2090-02
concentração
5 mM
cor
Colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
7-Deaza-2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, 5 mM solution (c7dGTP). Supplied as convenient solutions at pH 7.0 and 7.5. c7dGTP* is supplied in purified water as 5 mM and 10 mM solutions.
Características e benefícios
- For reducing “band compressions” in sequencing gels.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)