Documentos Principais
GE17-5248-02
HisTrap de alto desempenho
Cytiva 17-5248-02, pack of 5 × 5 mL
Sinônimo(s):
Coluna de cromatografia carregada com níquel, colunas HP, colunas IMAC, colunas de purificação de proteínas
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5248-02
Parâmetros
4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature)
42 psi (H2O at room temperature.)
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-14(Ni2+-stripped medium.)
Faixa de trabalho
3-12(Ni2+-stripped medium.)
capacidade
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(H20 at room temperature)
≥40 mg binding capacity (histidine-tagged protein/ml medium)(Protein binding capacity is protein-to-protein dependent.)
Descrição geral
As colunas HisTrap HP são pré-empacotadas com Ni Sepharose High Performance e projetadas para purificação simples e de alta resolução de proteínas marcadas com histidina por cromatografia de afinidade com íons metálicos imobilizados (IMAC).
As colunas HisTrap HP de 1 ml e 5 ml são projetadas para purificação simples, em uma só etapa, de proteínas marcadas com histidina. As colunas são pré-empacotadas com Ni Sepharose High Performance, que tem uma alta capacidade de ligação e baixo vazamento de íons níquel para garantir captura confiável de proteínas-alvo em purificações repetidas por IMAC.
As colunas HisTrap HP também podem ser utilizadas para a purificação de proteínas marcadas com caudas de poli(histidina) mais curtas ou mais longas, como (histidina)4 ou (histidina)10. A (histidina)4, mais curta, se liga mais fracamente, e a (histidina)10, mais longa, se liga mais fortemente em comparação com a (histidina)6. Essa diferença na força de ligação pode ser usada durante a purificação; como a (histidina)10 se liga mais fortemente, uma maior concentração de imidazol pode ser adicionada às células lisadas. Isso pode facilitar a remoção de contaminantes que, de outra forma, seriam copurifcados com a proteína-alvo marcada.
A alta estabilidade e ampla compatibilidade da Ni Sepharose High Performance mantém a atividade biológica e aumenta o rendimento de produto, ao mesmo tempo em que expande muito a faixa de condições operacionais adequadas.
Para aumentar a escala da purificação de proteínas marcadas com histidina de forma conveniente, use colunas de 20 ml HisPrep FF 16/10. Ni Sepharose 6 Fast Flow, o meio pré-empacotado nas colunas HisTrap FF e HisPrep FF 16/10, possibilita altas taxas de fluxo, o que facilita o aumento da escala da purificação de proteínas marcadas com histidina.
Características e benefícios
  • Meio de cromatografia com alta capacidade de ligação, pelo menos 40 mg/ml
  • Compatível com diversos agentes redutores, detergentes, desnaturantes e outros aditivos.
  • Vazamento insignificante de Ni2+
  • Operação manual simples com seringa, bomba ou sistema de cromatografia, como o modelo AKTA
Armazenamento e estabilidade
Armazene a 4 ºC a 30 °C (etanol 20%)
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
HisPrep is a trademark of Cytiva
HisTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to perform a purification and on-column refolding of an insoluble his-tagged protein from an E. coli culture with HisTrap FF columns and ÄKTAprime from GE Healthcare.
Principles and Standard Conditions for Different Purification Techniques
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins with products from GE Healthcare.
Protocolos
This page shows how to purify Strep-tag II recombinant proteins using StrepTrap HP 1 mL and 5 mL from GE Healthcare.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins using Ni Sepharose High Performance from GE Healthcare.
This page shows how to purify protein A-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Ver tudo