MP0025
Venor™ GeM Mycoplasma Detection Kit, PCR-based
Sinônimo(s):
PCR mycoplasma detection kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
1 kit sufficient for 25 tests
embalagem
pkg of 1 kit
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
detection
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Somente componentes do kit
- Positive Control
- Negative Control
- PCR 10X Reaction Buffer 500 mL/vial
- Primer/Nucleotide Mix 1 mL/vial
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.
Protocolos
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.