277932
Thallium
granular, ≤6 mm diameter, 99.9% trace metals basis
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
granular
resistividade
18 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
≤6 mm
p.e.
1457 °C (lit.)
pf
303 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tl]
InChI
1S/Tl
chave InChI
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?