204609
Thallium(I) nitrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
core: thallium
pf
206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
chave InChI
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Thallium(I) nitrate: Primarily used in the synthesis of other thallium compounds due to its reactivity and solubility. It finds applications in the production of special glasses where thallium improves the refractive index and density of the glass. Caution is advised in its use due to its high toxicity and potential environmental impact (Sigma-Aldrich, CAS 10102-45-1).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?