150533
Thallium(III) trifluoroacetate
technical grade
Sinônimo(s):
TTFA, Tris(trifluoroacetato)thallium, Thallic trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid thallium(III) salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
adequação da reação
core: thallium
reagent type: catalyst
pf
213 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Tl](OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C2HF3O2.Tl/c3*3-2(4,5)1(6)7;/h3*(H,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis