Key Documents
S1277
Sigma-Aldrich
Estreptomicina
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
About This Item
Fórmula linear:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
728.69
Beilstein:
3894995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
forma
powder
potência
≥720 I.U. per mg
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
chave InChI
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Aplicação
Streptomycin is used to study mechanisms of streptomycin resistance and is often used together with penicillin and other agents to inhibit bacterial contamination in cell culture applications. It is recommended for use in molecular biology applications at 25-50μg/mL, in cell culture applications at 100 mg/L and in embryo culture at 50 mg/L.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A estreptomicina age inibindo a síntese de proteínas em procariotos ao se ligar à proteína S12 da subunidade ribossômica 30S, impedindo assim a transição do complexo de iniciação para o ribossomo que faz o alongamento da cadeia. Isso provoca a codificação errada ou inibe a iniciação.
Modo de resistência: Uma mutação no rpsL, um gene da proteína ribossomal S12, impede a ligação da estreptomicina ao ribossomo. Uma aminoglicosídeo fosfotransferase também inativa a estreptomicina.
Espectro da ação antimicrobiana: A estreptomicina atua contra bactérias gram negativas e gram positivas.
Atenção
Solutions can be stored at 2-8°C for up to a month or at -20°C for more extended periods. At 37°C, solutions are stable for three days.
Nota de preparo
Stock solutions should be prepared with sterile water at concentrations between 20-25 mg/ml.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Walter M Jaklitsch
Studies in mycology, 63, 1-91 (2009-10-15)
At present 75 species of Hypocrea have been identified in temperate Europe. Nineteen green-spored species and their Trichoderma asexual states are here described in detail. Extensive searches for Hypocrea teleomorphs in 14 European countries, with emphasis on Central Europe, yielded
Daniela Lobenwein et al.
Journal of the American Heart Association, 4(10), e002440-e002440 (2015-10-29)
Paraplegia following spinal cord ischemia represents a devastating complication of both aortic surgery and endovascular aortic repair. Shock wave treatment was shown to induce angiogenesis and regeneration in ischemic tissue by modulation of early inflammatory response via Toll-like receptor (TLR)
Ming Soon Cheng et al.
Biosensors & bioelectronics, 70, 74-80 (2015-03-22)
We describe an impedimetric cell-based biosensor constructed from poly-l-lysine (PLL)-modified screen-printed carbon electrode for real-time monitoring of dengue virus (DENV) infection of surface-immobilized baby hamster kidney (BHK-21) fibroblast cells. Cytopathic effects (CPE) induced by DENV-2 New Guinea C strain (including
Miranda G M Kok et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(8), 2585-2594 (2013-01-15)
A recently developed capillary electrophoresis (CE)-negative-ionisation mass spectrometry (MS) method was used to profile anionic metabolites in a microbial-host co-metabolism study. Urine samples from rats receiving antibiotics (penicillin G and streptomycin sulfate) for 0, 4, or 8 days were analysed.
Alberta Bergamo et al.
Investigational new drugs, 33(1), 53-63 (2014-10-24)
The tumor metastases targeting ruthenium complex NAMI-A synergistically improves the activity of gemcitabine in combination therapies. High-throughput screening was used to identify other potential drug combinations from a library of FDA approved drugs. Doxorubicin was identified as a hit compound
Protocolos
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.