P4083
Penicillin − Streptomycin − Neomycin Solution Stabilized
liquid, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Pen-Strep-Neo
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Penicillin − Streptomycin − Neomycin Solution Stabilized, formulated to contain ~5,000 units penicillin, 5 mg streptomycin and 10 mg neomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?