Documentos Principais
78952
Supelco
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D3H38NO5
Peso molecular:
390.57
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -27.0 to -21.0°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(23)15-21(26)27-19(16-20(24)25)17-22(2,3)4/h18-19,23H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+/m0/s1/i2D3
chave InChI
GFAZJTUXMHGTOC-RGIFXTRNSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)