BP1045
Terbutaline impurity C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone, Terbutalone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
terbutaline
Formulário
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)