S0383
Sulfameter
Sinônimo(s):
5-Methoxysulfadiazine, N1-(5-Methoxypyrimidin-2-yl)sulfanilamide, Sulfamethoxydiazine
About This Item
forma
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.)
cor
white to faint yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
parasites
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
chave InChI
GPTONYMQFTZPKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2