Documentos Principais
8.02948
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Dicyclohexylamine, DCHA
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
181.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-980-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.04 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
Lim. expl.
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pf
-0.1 °C
temperatura de transição
flash point 105 °C
solubilidade
1 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
chave InChI
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup