27815
p-Toluenesulfonic acid monohydrate
≥99% (calc. to H2O free subst.)
Sinônimo(s):
4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, PTSA monohydrate, TsOH monohydrate
Ensaio
≥99% (calc. to H2O free subst.)
forma
solid
Impurezas
≥85% toluene-4-solfonic acid
8-12% water (Karl Fischer)
resíduo de ignição
≤0.5%
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?