8.14725
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
About This Item
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
600 °C
potência
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
p.e.
140 °C/27 hPa
pf
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
750 g/L
densidade volumétrica
510 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis and characterization of toluene sulfonic acid (tsa) doped polypyrrole nanoparticles: Effect of dopant concentrations: This study investigates the effect of various concentrations of para-toluene sulfonic acid on the properties of polypyrrole nanoparticles, providing insights into the optimization of conductive polymers for applications in electronic devices and sensors (Alva et al., 2016).
Nota de análise
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1