Key Documents
532312
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
2.0-3.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
30-60 mesh
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Aplicação
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)