Key Documents
1.09613
Supelco
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.20 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-180-0
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
forma
crystals
temperatura de autoignição
600 °C
potência
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
Impurezas
≤0.1% Sulfated ash
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
pb
140 °C/27 hPa
pf
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
750 g/L
densidade volumétrica
510 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.3%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Replaces: TX0770; TX0770-3
Nota de análise
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno