Documentos Principais
8.18311
Sigma-Aldrich
Copper(I) iodide
for synthesis
Sinônimo(s):
Copper(I) iodide, Copper monoidide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuI
Número CAS:
Peso molecular:
190.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-674-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pb
1290 °C/1013 hPa
pf
588 °C
solubilidade
0.08 g/L
densidade
5.62 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3