Documentos
492086
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Cyclohexyl alcohol-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
13CC5H11OH
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pb
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i6+1
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup